Key Documents
AB5566
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-recettore della capsaicina, CT
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
Vanilloid Receptor 1, VR1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
guinea pig
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRPV1(7442)
Specificità
Riconosce il recettore della capsaicina (recettore vanilloide 1, VR1).
Immunogeno
Un peptide di 22 aminoacidi corrispondente all'estremità C-terminale del recettore della capsaicina di ratto (N° Catalogo AG298).
Applicazioni
Immunoistochimica: 1: 1,000. L′anticorpo reagisce bene con il tessuto dei gangli della radice dorsale di ratto.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
L′anticorpo anti-recettore della capsaicina, regione C-terminale, rileva i livelli di recettore della capsaicina. E′ stato descritto in letteratura e convalidato per l'uso in IH.
Stato fisico
Siero. Liquido. Contiene meno dello 0,02% di azoturo di sodio.
Risultati analitici
Controllo
È disponibile il peptide immunogeno (N° catalogo AG298) per studi di controllo mediante preadsorbimento.
Altre note
Concentrazione: la concentrazione specifica di ogni lotto è riportata sul Certificato d′Analisi corrispondente.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Activation of vanilloid receptor type I in the endoplasmic reticulum fails to activate store-operated Ca2+ entry
Wisnoskey, B. J. et al.
The Biochemical Journal, 372(Pt 2), 517-528 (2003)
S-Q He et al.
Neuroscience, 261, 43-51 (2014-01-01)
Mas-related G-protein-coupled receptor subtype C (MrgC) may play an important role in pain sensation. However, the distribution of MrgC receptors in different subpopulations of rodent dorsal root ganglion (DRG) neurons has not been clearly demonstrated owing to a lack of
Yumi Matsushita et al.
The Journal of veterinary medical science, 83(10), 1570-1581 (2021-09-03)
The activation of α2 adrenergic receptors contributes to analgesia not only in the central nervous system but also in the peripheral nervous system. We reported that noradrenaline inhibits the activity of transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) evoked by capsaicin
Diane M Bogdan et al.
Scientific reports, 12(1), 9241-9241 (2022-06-03)
The endocannabinoid anandamide (AEA) produces antinociceptive effects by activating cannabinoid receptor 1 (CB1). However, AEA also serves as an agonist at transient receptor potential vanilloid receptor 1 (TRPV1) in nociceptive sensory neurons, which may exacerbate pain. This potential functional duality
Intrathecal injection of TRPV1 shRNA leads to increases in blood pressure in rats.
Yu, SQ; Wang, DH
Acta Physiologica (Oxford, England) null