Documenti fondamentali
G004378
US EPA Method 608.1/608.2: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on Equity-1701
suitable for GC
About This Item
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Parametri analitici
column: Equity-1701, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28372-U)
oven: 75 °C (2 min), 15 °C/min to 280 °C (5 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: ECD, 300 °C
carrier gas: helium, 1.2 mL/min. constant
injection: 1 μL, splitless (splitter open after 0.75 min)
liner: 4 mm I.D., single taper
sample: mixture of 608.1 and 608.2 calibration solutions (40351-U and 40352-U) diluted to 100 ppb in n-hexane
applicazioni
environmental
Note legali
Precolonna
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)