28391-U
Equity-1701 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
Sinonimo/i:
GC column, Equity-1701, 14% polycyanopropylphenyl
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
Livello qualitativo
agenzia
EPA 552,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST,8082
meets requirements for USP G46
Parametri
≤25-260 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
265
df
0.50 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.53 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded; poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane) phase
applicazioni
agriculture
clinical
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
Tipo di colonna
capillary intermediate polar
Descrizione generale
USP Code: This column meets G46 requirements
Phase:
- Bonded
- Poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D.: Subambient to 280 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D.: Subambient to 260 °C (isothermal or programmed)
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?