Documenti fondamentali
1.51356
Supelco
LiChrosorb® RP-18 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Sinonimo/i:
TM=["LiChrosorb"] C18 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
LiChrosorb® RP-18 (10 µm) LiChroCART 250-4, suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
LiChrosorb®
Caratteristiche
endcapped: no
Parametri
250 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
Lungh. × diam. int. colonna
25 cm × 4 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 bonding phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
HPLC cartridge
Risultati analitici
Pressure: ≤ 30 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 20000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 1.0 - 2.5
Note legali
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany