Documenti fondamentali
54951
Supelco
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome del prodotto
Colonna per HPLC LiChrosorb® RP -18, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L1
Livello qualitativo
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
LiChrosorb®
Grado di funzionalizzazione
17% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Area superficiale
300 m2/g
Matrice
octadecyl
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Le colonne per HPLC LiChrosorb® RP-18 sono impaccate con le migliori silici e le migliori fasi legate reperibili in commercio, provenienti dai produttori di HPLC più conosciuti al mondo. Le colonne sono testate con soluti appositamente selezionati, usati per determinare la riproducibilità della ritenzione e della selettività richieste nelle applicazioni di HPLC. Sono colonne indicate per HPLC a fase inversa di composti neutri, acidi o debolmente basici, in linea con le specifiche della L1 USP.
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur, ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Precolonna
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)