59354-U
Discovery® C8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
C8 Reversed-Phase Chromatography Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Discovery® C8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L7
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Discovery®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
7.5% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Area superficiale
200 m2/g
Copertura della superficie
3.4 μmol/m2
Impurezze
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
180 Å
Intervallo di pH d’impiego
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Excellent reproducibility
- Faster separation of strongly hydrophobic analytes than C18 columns
- Stable, low-bleed LC-MS separations
- Exceptional peak shapes for basic and acidic compounds
- Compatible with low organic/highly aqueous mobile phases
Note legali
Precolonna
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered