28378-U
Equity-1701 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
About This Item
Materiali
fused silica
agenzia
EPA 552,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST,8082
meets requirements for USP G46
Parametri
≤25-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
63
df
1.00 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.25 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded; poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane) phase
applicazioni
agriculture
clinical
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
Tipo di colonna
capillary intermediate polar
Descrizione generale
USP Code: This column meets G46 requirements
Phase:
- Bonded
- Poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D.: Subambient to 280 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D.: Subambient to 260 °C (isothermal or programmed)
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?