Documenti fondamentali
25740-U
Supelco
Non-Polar Fused Silica Tubing
L × I.D. 5.0 m × 0.10 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.54
Materiali
fused silica tubing
Composizione
methyl (deactivated)
Confezionamento
pkg of 1 ea
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
5.0 m × 0.10 mm
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)