FAP80553
Metals in fruit products
reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 50 g
Produttore/marchio commerciale
Fera Science Ltd
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−20°C
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Cadmium (Cd), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Tin (Sn)
Matrix Group: Fruits and Vegetables
Trace Elements
Cadmium (Cd), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Tin (Sn)
Matrix Group: Fruits and Vegetables
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)