FAP80527
Metals in milk powder
reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 50 g
Produttore/marchio commerciale
Fera Science Ltd
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Arsenic (As), Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg, total)
Matrix Group: Dairy products and eggs
Trace Elements
Arsenic (As), Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg, total)
Matrix Group: Dairy products and eggs
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)