Documenti fondamentali
FAP80467
Metals in wheat
reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 50 g
Produttore/marchio commerciale
Fera Science Ltd
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Categorie correlate
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Aluminium (Al), Arsenic (As, total), Cadmium (Cd), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Mercury (Hg, total), Nickel (Ni), Zinc (Zn)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)