Documenti fondamentali
FAP80561
Metals in wine
reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 50 mL
Produttore/marchio commerciale
Fera Science Ltd
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Cadmium (Cd), Copper (Cu), Lead (Pb)
Matrix Group: Beverages and Water
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)