D68800
1,2-Dichloro-4-nitrobenzene
99%
Sinonimo/i:
3,4-Dichloronitrobenzene, asym.-Nitro-o-dichlorobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
crystals
P. ebollizione
255-256 °C (lit.)
Punto di fusione
39-41 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H
NTBYINQTYWZXLH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
255.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
124 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?