CRM80068
4-Fluorophenol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
P. eboll.
185 °C (lit.)
Punto di fusione
43-46 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H5FO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
RHMPLDJJXGPMEX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)