CRM48743
EPA 610 Polynuclear Aromatic Hydrocarbons Mix
certified reference material, in methanol: methylene chloride (1:1) (varied concentration)
Sinonimo/i:
EPA 610 Polynuclear Aromatic Hydrocarbons Mixture
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
EPA 610
610
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
in methanol: methylene chloride (1:1) (varied concentration)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Analita
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11.0 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
This application note describes the fast and efficient separation of 16 + 2 standard polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) compounds on an Ascentis® Express PAH column using EPA method 610 and EPA 8310 + 2.
Protocolli
...one key to the successful operation of GCxGC is that the two columns must have orthogonal selectivity, that is, they must utilize different retention mechanisms. The more different (more orthogonal), the better the overall performance will be. We offer columns for three column selection strategies to achieve orthogonal selectivity ...