Documenti fondamentali
ERMAC213
PAHs in toluene
ERM®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
PAHs in toluene has been used as a certified reference material for the quantification of semi-volatile organic compounds in air samples using gas chromatography-mass spectrometry analysis (GC–MS).
Risultati analitici
For more information please see:
ERMAC213
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4.4 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Optimisation steps of an innovative air sampling method for semi volatile organic compounds
Lazarov B, et al.
Atmospheric Environment, 79, 780-786 (2013)