47351
EPA 610-N PAH Kit
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
agenzia
EPA 610
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
pkg of 1 kit
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Essentially, our EPA 610-N PAH kit contains 16 individually packaged polynuclear aromatic hydrocarbon neats for customizing solutions to meet the unique needs of the laboratory. Each PAH has been tested by GC for purity.
Applicazioni
Solo come componenti del kit
- Acenaphthylene .1 g
- Anthracene 5 g
- Benzo[a]anthracene .1 g
- Benzo[a]pyrene .1 g
- Benzo[b]fluoranthene .05 g
- Benzo[ghi]perylene .025 g
- Benzo[k]fluoranthene .05 g
- Chrysene(93%) .1 g
- Dibenzo[a,h]anthracene .1 g
- Fluoranthene 5 g
- Fluorene 5 g
- Indenol[1,2,3-cd]pyrene .01 g
- Naphthalene 5 g
- Phenanthrene 5 g
- Pyrene 5 g
- Acenaphthene 5 g
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?