95323
1-Amino-3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexane
analytical standard
Sinonimo/i:
5-Amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethylamine, mixture of cis and trans, Isophorone diamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
98.0% (GC)
tecniche
HPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
P. eboll.
247 °C (lit.)
Punto di fusione
10 °C (lit.)
Densità
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC1(C)CC(N)CC(C)(CN)C1
InChI
1S/C10H22N2/c1-9(2)4-8(12)5-10(3,6-9)7-11/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3
RNLHGQLZWXBQNY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)