854991
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 20 mL, amber glass vial, thread for 24-400, pkg of 1000 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prodotti consigliati
Materiali
amber glass vial
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 1000 ea
D.E. × alt.
27.5 mm × 57 mm
Volume
20 mL
Raccordi
thread for 24-400
Descrizione generale
Amber glass vials are useful in preventing the sensitive analyte under investigation from exposure to UV light. Screw top vials are used on many autosamplers. The threads on the standard vials are 24-400.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)