29433-U
Certified vials, 8 x 40 mm (caps included), pk of 250
volume 1 mL, clear glass vial, clear polyethylene cap (with starburst interior)
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear glass vial
clear polyethylene cap (with starburst interior)
Caratteristiche
closure type polyethylene cap
Confezionamento
pkg of 250 ea
D.E. × alt. × D.I.
8 mm × 40 mm × 6 mm
Volume
1 mL
Raccordi
plug for 8 mm
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)