33321-U
Vials for Waters® 96-position carousel, 8 x 40 mm
volume 1 mL, clear glass vial, vial O.D. × H 8 mm × 40 mm, pkg of 200 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear glass vial
polyethylene plug (starburst closure)
Caratteristiche
closure type snap plug (included)
Confezionamento
pkg of 200 ea
D.E. × alt. flaconcino
8 mm × 40 mm
Volume
1 mL
Raccordi
plug for 8 mm
Compatibilità
for use with Waters 96 Autosampler
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)