Documenti fondamentali
23206
Supelco
Space Saver storage racks
for use with 29 mm diameter vial (50 vials per rack), well opening 30.0 mm, pkg of 5 ea
Sinonimo/i:
VIAL RACK,40ML EPA VIAL, 5/CS
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
red polypropylene rack
Caratteristiche
positions 50 vials per rack
Confezionamento
pkg of 5 ea
Lungh. × largh. × alt. rack
336 mm × 175 mm × 30 mm
Apertura pozzetto
30.0 mm
Compatibilità
for use with 29 mm diameter vial (50 vials per rack)
Descrizione generale
Economical and convenient storage for samples in your screw cap and crimp seal vials. Can be stacked when empty or full. Autoclavable, 120°C. Each case contains 5 racks.
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Automated discovery of novel drug formulations using predictive iterated high throughput experimentation.
Filippo C
PLoS ONE, 5 (1), 8546-8546 (2010)