Documenti fondamentali
822818
TOYOPEARL® MX-Trp-650M Bulk Media
phase tryptophan, bottle of 100 mL, 75 μm particle size
About This Item
Codice UNSPSC:
41106500
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Stato
slurry
Confezionamento
bottle of 100 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 22818
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
tryptophan phase
Dimensione particelle
75 μm
pH di lavoro
3-13
Capacità
75 g/L adsorption capacity (γ globulin)
Tecnica di separazione
mixed mode
Descrizione generale
Toyopearl MX-Trp-650M is a high capacity mixed-mode resin used for the purification of monoclonal antibodies and other proteins. The multimodal resin maintains dynamic binding capacity (DBC) at elevated feedstock or buffer conductivities. Along with fast binding and elution kinetics, Toyopearl MX-Trp-650M minimizes the amount of WFI needed for either feedstock dilution, or column elution, leading to lower in-process pool volumes and higher throughput.
Toyopearl MX-Trp-650M maintains a high DBC even after extended CIP (clean in place) cycles using 0.5 mol/L NaOH.
Specifiche
Clean in place with 0.5 M NaOH.
Stato fisico
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)