803057
Manganese Peroxidase from white-rot fungus (Phanerochaete chrysosporium)
recombinant, expressed in corn, lyophilized powder, ≥200 units/g solid
Sinonimo/i:
Manganese peroxidase from white-rot fungus (Phanerochaete chrysosporium), Manganese-dependent lignin peroxidase, MnP, Peroxidase, manganese
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in corn
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
≥200 units/g solid
PM
~53 kDa (single isozyme)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C (−15°C to −25°C)
Descrizione generale
Manganese peroxidase has a molecular weight of 40-50 kDa and is a glycosylated heme protein.
Definizione di unità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)