798738
Silver nanoparticle ink
30 wt % dispersion in ethylene glycol
Sinonimo/i:
Ag ink, Conductive ink, Silver ink
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
specific gravity 1.53 +/- 0.05 g/ml
Livello qualitativo
Stato
suspension
Concentrazione
30 wt % dispersion in ethylene glycol
Resistività
≤20 μΩ-cm (after sintering at 200 °C, 2h)
≤45 μΩ-cm (after sintering at 120 °C, 2h)
≤7 μΩ-cm (after sintering at 240 °C, 4h)
Dimensione particelle
115 nm (d90 (by Brookhaven))
70 nm (d50 (by Brookhaven))
Dimens. media delle particelle
180 nm
Tensione superficiale
45 dyn/cm
Viscosità
28 cP(25 °C, Brookfield) (Con Spindle 42)
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?