796042
Silver nanoparticle ink
50 wt. %, dispersion in tripropylene glycol mono methyl ether
Sinonimo/i:
Ag ink, Conductive ink, Silver ink
Stato
liquid
Concentrazione
50 wt. %
Resistività
≤20 μΩ-cm (after sintering at 200°C; 2h)
≤7 μΩ-cm (after sintering at 240°C; 4h)
Dimensione particelle
115 nm (d90)
70 nm (d50)
Tensione superficiale
24 dyn/cm
Viscosità
24 cP
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- The ink is suitable for digital printing such as Inkjet and Aerosol systems.
- Photovoltaic Cells
- Printed Electronics: FPD; RFID; PCB
- Decoration
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Recent progress in the area of solution-processed functional materials has led to the development of a variety of thin-film optoelectronic devices with significant promise in the industrial and consumer electronics fields.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
796042-20G | 4061832961712 |
796042-5G | 4061833332979 |