GE28-4058-46
HiTrap® Capto™ Adhere
Cytiva 28-4058-46, pack of 5 × 5 mL
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
N-benzyl-N-methyl ethanolamine
Descrizione
Ion Exchanger Type (value)
Confezionamento
pack of 5 × 5 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28-4058-46
Parametri
<20 mL/min flow rate
42 psi
Dimensioni del letto
16 mm × 25 mm
Volume del letto
5 mL
Diam. int. colonna
16 mm
Matrice
highly cross-linked agarose
Dimens. media delle particelle
75 (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning
2-14(pH interval where the medium can be subjected to, for cleaning- or sanitization-in-place.)
Intervallo di esercizio
3-12(pH interval where the medium can be operated without significant change in function.)
Compatibilità
suitable for bioprocess medium
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- High capacity and productivity in flowthrough mode.
- Savings in time and operating costs with a two-step chromatographic process.
- Wide operational window of pH and conductivity.
- Prepacked HiTrap columns for easy screening and convenient process development.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)