821886
TSKgel® SuperMPHZ-H (6 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® SuperMPHZ-H Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm, 6 μm particle size
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 21886
Parametri
0.4 mL/min flow rate
60 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
2 cm × 4.6 mm
Matrice
polystyrene-divinylbenzene
Gruppo funzionale matrice
polystyrene-divinylbenzene phase
Dimensione particelle
6 μm
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Stato fisico
Note legali
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)