808640
TSKgel® Sugar AXG (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, trimethylamine phase
About This Item
Prodotti consigliati
product name
TSKgel® Sugar AXG HPLC Column, phase trimethylamine, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
TSKgel®
Caratteristiche
counter ion HBO3-
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 08640
Parametri
≤20% organic solvent
0.2-0.5 mL/min flow rate
20 bar max. pressure (60-80 °C)
25-80 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
polystyrene-divinylbenzene
Gruppo funzionale matrice
trimethylamine phase
Dimensione particelle
10 μm
pH di lavoro
1-14
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)