Documenti fondamentali
821302
TOYOPEARL® PPG-600M Bulk Media
bottle of 100 mL, phase polypropylene glycol, 65 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® PPG-600 HIC Bulk Media
About This Item
Codice UNSPSC:
41106500
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Stato
slurry
Confezionamento
bottle of 100 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 21302
Parametri
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
polypropylene glycol phase
Dimensione particelle
65 μm
pH di lavoro
1-13
Capacità
55 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Descrizione generale
Toyopearl PPG-600 (polypropylene glycol) resin has the second highest hydrophilicity of the HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. It has been optimized for the purification of monoclonal antibodies and is used as an intermediate purification or polishing step. It has extremely good capacity and recovery for mAbs.
Specifiche
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Stato fisico
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)