818758
TSKgel® SP-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 2 mm, sulfonic acid phase
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Colonna per HPLC TSKgel® SP-5PW, phase sulfonic acid, L × I.D. 7.5 cm × 2 mm, 10 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
Nome Commerciale
TSKgel®
Caratteristiche
counter ion Na+
Produttore/marchio commerciale
Tosoh SP-5PW, 18758
Parametri
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
0.12 mL/min flow rate
10 bar max. pressure
10-45 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
7.5 cm × 2 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
1000 Å
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)