1.09628
GranuCult® Buffered Listeria Enrichment Broth (base)
pkg of 500 g, FDA (BAM), for Listeria spp.
Sinonimo/i:
Listeria Enrichment Broth, Listeria Selective Broth
About This Item
Prodotti consigliati
Conformità normativa
FDA (BAM)
Livello qualitativo
Stato
medium granules (dehydrated (DCM))
Confezionamento
pkg of 500 g
Produttore/marchio commerciale
GranuCult®
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.5 (25 °C in H2O)
applicazioni
food and beverages
microbiology
pathogen testing
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
Listeria spp. (spp.)
Descrizione generale
Applicazioni
Linkage
Risultati analitici
Appearance (colour): yellowish-brown
pH-value (25 °C): 7.1 - 7.5
Inoculum on reference medium (Listeria monocytogenes ATCC 19114 (WDCM 00110)):
Inoculum on reference medium (Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020)):
Inoculum on reference medium (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)):
Inoculum on reference medium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Inoculum on reference medium (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)):
Colony count (Listeria monocytogenes ATCC 19114 (WDCM 00110)): ≥ 1E+08 CFU/ml
Colony count (Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020)): ≥ 1E+08 CFU/ml
Colony count (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)): ≥ 1E+08 CFU/ml
Growth (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): no growth
Growth (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): passes test
Incubation 48 h at 30 °C
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3