1.01865
Readybag® Half Fraser Broth with Supplements
acc. ISO 11290, 62 g, irradiated, For the primary selective enrichment of Listeria sp.
Sinonimo/i:
Demi Fraser broth, Fraser broth primary enrichment, Fraser Broth, Fraser Listeria selective enrichment Broth
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
APHA
ISO 11133
ISO 11290
Livello qualitativo
Forma fisica
medium granules (dehydrated (DCM))
Produttore/marchio commerciale
ReadyBag®
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (25 °C, 55 g/L in H2O)
Solubilità
55 g/L
applicazioni
food and beverages
microbiology
pathogen testing
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
Listeria spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3