1.46476
ReadyTube® Half Fraser Broth
For enrichment of samples for Listeria sp. and Listeria monocytogenes in accordance to ISO 11190, pkg of (225 mL in 250 mL bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
Sinonimo/i:
Fraser Broth
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
ISO 11190
Livello qualitativo
Stato
liquid (ready-to-use)
Caratteristiche
ready-to-use
Produttore/marchio commerciale
ReadyTube®
Confezionamento
pkg of (225 mL in 250 mL bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
pH
7.2 ( in H2O)
applicazioni
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
selective for Listeria spp.
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2