1.11781
Listeria selective enrichment supplement
for Listeria spp., pkg of 10 vials, for use with Listeria-Enrichment-Broth (Base), for use with GranuCult® Buffered Listeria Enrichment Broth (base)
Sinonimo/i:
Listeria selective supplement
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
(IDF-FIL)
Livello qualitativo
Conformità normativa
FDA -BAM
Stato
solid
Composizione
Acriflavine HCl, 5 mg per vial
Cycloheximide, 25 mg per vial
Nalidixic acid (sodium salt), 20 mg per vial
Confezionamento
pkg of 10 vials
tecniche
microbiological culture: suitable
applicazioni
food and beverages
microbiology
Compatibilità
for use with Listeria-Enrichment-Broth (Base)
for use with GranuCult® Buffered Listeria Enrichment Broth (base)
Listeria spp.
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Compatibilità
Linkage
Risultati analitici
Growth
- Listeria monocytogenes ATCC 19118:
good to very good
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): good to very good
- Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109): good to very good
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): good to very good
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): none to very good
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): none
Incubation: 24 - 48 hrs.; 30 °C; aerobic.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3