Documenti fondamentali
818152
TSKgel® ODS-120T (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nome del prodotto
TSKgel® ODS-120T HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 2 mm, 5 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh ODS-120T, 18152
Grado di funzionalizzazione
22% Carbon, multilayer, encapped
Parametri
0-100% organic solvent
0.22 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
150 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 2 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
150 Å
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Stato fisico
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)