676632
5-(Di-tert-butylphosphino)-1′, 3′, 5′-triphenyl-1′H-[1,4′]bipyrazole
97%
Sinonimo/i:
TrippyPhos
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Amidations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Coupling Reactions
Punto di fusione
169-173 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC(C)(C)P(c1ccnn1-c2c(nn(-c3ccccc3)c2-c4ccccc4)-c5ccccc5)C(C)(C)C
InChI
1S/C32H35N4P/c1-31(2,3)37(32(4,5)6)27-22-23-33-36(27)30-28(24-16-10-7-11-17-24)34-35(26-20-14-9-15-21-26)29(30)25-18-12-8-13-19-25/h7-23H,1-6H3
PTXJGGGNGMPMBG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?