Key Documents
738611
Sigma-Aldrich
5-(Dicyclohexylphosphino)-1′,3′,5′-triphenyl-1′H-[1,4′]bipyrazole
97%
Sinonimo/i:
Cy-BippyPhos
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H39N4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
558.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
177-180 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)c3ccnn3-c4c(nn(-c5ccccc5)c4-c6ccccc6)-c7ccccc7
InChI
1S/C36H39N4P/c1-6-16-28(17-7-1)34-36(35(29-18-8-2-9-19-29)39(38-34)30-20-10-3-11-21-30)40-33(26-27-37-40)41(31-22-12-4-13-23-31)32-24-14-5-15-25-32/h1-3,6-11,16-21,26-27,31-32H,4-5,12-15,22-25H2
ZMENEJKATASVIH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)