752231
2-[2-(Dicyclohexylphosphino)phenyl]-N-methylindole
97%
Sinonimo/i:
2-[2-(Dicyclohexylphosphino)phenyl]-1-methyl-1H-indole, CM-Phos
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
180-185 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
Cn1c(cc2ccccc12)-c3ccccc3P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C27H34NP/c1-28-25-18-10-8-12-21(25)20-26(28)24-17-9-11-19-27(24)29(22-13-4-2-5-14-22)23-15-6-3-7-16-23/h8-12,17-20,22-23H,2-7,13-16H2,1H3
PFJAHDIIEPTASS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
752231-1G | 4061826645963 |
752231-250MG | 4061833230053 |