751618
MorDalphos
97%
Sinonimo/i:
Di(1-adamantyl)-2-morpholinophenylphosphine
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
Punto di fusione
219-224 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CN(CCO1)c2ccccc2P([C@@]34C[C@@H]5C[C@@H](C[C@@H](C5)C3)C4)[C@@]67C[C@@H]8C[C@@H](C[C@@H](C8)C6)C7
InChI
1S/C30H42NOP/c1-2-4-28(27(3-1)31-5-7-32-8-6-31)33(29-15-21-9-22(16-29)11-23(10-21)17-29)30-18-24-12-25(19-30)14-26(13-24)20-30/h1-4,21-26H,5-20H2/t21-,22+,23-,24-,25+,26-,29-,30-
CCBRRSUORFMQCZ-BVIFAWIJSA-N
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
DalPhos is air-stable and contains the bulky di(1-adamantyl)phosphino [P(1-Ad)2] fragment. These ligands are useful in Pd-catalyzed C-N and C-C bond formation. Both Me-DalPhos and Mor-DalPhos allow for Pd-catalyzed ammonia, hydrazine and acetone cross-coupling with good functional group tolerance