Documenti fondamentali
77696
Supelco
L-Kynurenine
analytical standard
Sinonimo/i:
β-Anthraniloyl-L-alanine, L-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@@H](CC(=O)c1ccccc1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O3/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15)/t8-/m0/s1
YGPSJZOEDVAXAB-QMMMGPOBSA-N
Azioni biochim/fisiol
Key intermediate in the breakdown pathway of tryptophan.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)