73033AST
Astec® CHIRALDEX™ G-TA Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
Sinonimo/i:
GC column, chiral, gamma-dextran
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
Livello qualitativo
Descrizione
GC capillary column
Confezionamento
pkg of 1 ea
Parametri
-10-180 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
500
df
0.12 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.25 mm
Gruppo funzionale matrice
non-bonded; 2,6-di-O-pentyl-3-trifluoroacetyl derivative of γ-cyclodextrin phase
applicazioni
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Tipo di colonna
capillary chiral
Tecnica di separazione
chiral
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Resistenza chim/fis
- -10 °C to 180 °C isothermal and programmed
Altre note
Note legali
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
GC Analysis of D-Carvone Enantiomer in Caraway Essential Oil on Astec® CHIRALDEX® G-TA
Amino acids are building blocks of peptides and proteins. Enantiomeric separation of these molecules can be performed through chromatography by chiral stationary phases. This article describes the chiral GC analysis of one amino acid, proline, after achiral derivatization.
In this study we demonstrate the separation of D- and L-carvone enantiomers in samples of caraway seed, dill seed, native spearmint and scotch spearmint essential oils using an Astec CHIRALDEX G-TA capillary GC column.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GCMostra di piùIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.