G005131
GC Analysis of Glycidol Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ G-TA
suitable for GC
About This Item
Prodotti consigliati
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Parametri analitici
column: Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven: 70 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
inj. temp.: 250 °C
sample: peak 1: R(+)-glycidol
peak 2: S(-)-glycidol
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Risultati analitici
Note legali
Colonna analitica
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)