Documenti fondamentali
64842
Supelco
Thimble
cellulose, size 43 mm × 123 mm
Sinonimo/i:
CELLULOSE THIMBLE 43 X 123,PK25
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Materiali
cellulose
agenzia
suitable for EPA 1613
Confezionamento
pkg of 25 ea
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Misura
43 mm × 123 mm
applicazioni
food and beverages
Descrizione generale
High-purity cellulose, approximately 1.5mm wall thickness, or high-quality borosilicate glass, 40-60μm porous disk.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)