Z218758
Ace giant Soxhlet extraction apparatus
flask capacity 1 L, extractor capacity 0.5 L, thimble I.D. × L 55 mm × 165 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Misura
A
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 681010
Alt. complessiva
39 in.
Capacità estrattore
0.5 L
Capacità pallone
1 L
D.I. × lungh. ditale
55 mm × 165 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Complete with bulb type condenser and one flask. Cycling rate may be doubled over conventional extractors. All joints are interchangeable. Size C is supplied with adapter Z218871 for connecting the XL extractor joint and condenser. Order giant thimbles separately.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z218758-1EA | 4061832348957 |