Documenti fondamentali
WHA10350287
Ditali per estrazione Whatman® in cellulosa di alta qualità
603 Cellulose thimbles, 75 x 250 mm - thickness 2.5 mm, 25/pk
Sinonimo/i:
Z696617, cellulose thimble, extraction thimble, glass thimbles
About This Item
Codice UNSPSC:
41104817
NACRES:
NB.43
Confezionamento
pack of 25
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10350287
Whatman Article No. 28414712 (US reference)
Largh. × lungh.
75 mm × 250 mm
Spessore
2.5 mm
Caratteristiche e vantaggi
  • 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from high-quality cellulose available in a range of sizes.
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)