Documenti fondamentali
Z218898
Ace giant extraction thimble
I.D. × L 60 mm × 180 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 681202
Diam. int. × lungh.
60 mm × 180 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For use with Ace giant Soxhlet extractors. Thimbles are readily permeable to the flow of ether and other organic solvents. Made of cellulose.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z218898-1EA4061832348971