Documenti fondamentali
64841-U
Supelco
Thimble
cellulose, size 33 mm × 94 mm
Sinonimo/i:
CELLULOSE THIMBLE 33 X 94,PK25
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
NB.21
Materiali
cellulose
Confezionamento
pkg of 25 ea
Misura
33 mm × 94 mm
applicazioni
food and beverages
Descrizione generale
High-purity cellulose, approximately 1.5mm wall thickness, or high-quality borosilicate glass, 40-60μm porous disk.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)