64840-U
Thimble
cellulose, size 25 mm × 80 mm
Sinonimo/i:
CELLULOSE THIMBLE 25 X 80,PK25
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.21
Prodotti consigliati
Materiali
cellulose
Confezionamento
pkg of 25
Misura
25 mm × 80 mm
applicazioni
food and beverages
Descrizione generale
High-purity cellulose, approximately 1.5mm wall thickness, or high-quality borosilicate glass, 40-60μm porous disk.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)