WHA2800258
Ditali per estrazione Whatman® in cellulosa di alta qualità
I.D. × H 25 mm × 80 mm
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z271012, cellulose filter, paper filter
About This Item
Codice UNSPSC:
41104817
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 2800-258
Whatman Article No. 28418967 (US reference)
Diam. int. × alt.
25 mm × 80 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Questi ditali di estrazione in cellulosa Whatman Cytiva sono prodotti con fibre di cotone a base di alfa cellulosa di elevata qualità per l′impiego in sistemi di estrazione Soxhlet automatizzati ad alte prestazioni. Utilizzati nell′analisi di aria e gas di scarico.
Opzioni per ditali di cellulosa per sistemi di estrazione Soxhlet
I ditali per estrazione standard hanno uno spessore delle pareti di 1–1,5 mm. I ditali di spessore doppio hanno pareti di spessore pari a circa 2 mm, per applicazioni che richiedono una maggiore ritenzione, una maggiore resistenza a umido o a secco o una maggiore rigidità. Le misure possono essere adattate a specifici sistemi di estrazione Soxhlet.
Opzioni per ditali di cellulosa per sistemi di estrazione Soxhlet
I ditali per estrazione standard hanno uno spessore delle pareti di 1–1,5 mm. I ditali di spessore doppio hanno pareti di spessore pari a circa 2 mm, per applicazioni che richiedono una maggiore ritenzione, una maggiore resistenza a umido o a secco o una maggiore rigidità. Le misure possono essere adattate a specifici sistemi di estrazione Soxhlet.
Caratteristiche e vantaggi
- Used in a wide variety of solid-liquid extraction studies, including lipid and pesticide analyses in food and soil samples
- Suitable for temperatures up to 120°C (248°F)
- Excellent mechanical strength and retention
- Wall thickness of standard thimbles is 1–1.5 mm to support application need
- Option for double thickness for added rigidity
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)